Få mere at vide
Des(N,N-Dimethylprop-2-enyl-1-Amine) Afatinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(N,N-Dimethylprop-2-enyl-1-Amine) Afatinib |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16ClFN4O3/c20-14-5-11(1-2-15(14)21)25-19-13-6-17(24-10-26)18(7-16(13)22-9-23-19)28-12-3-4-27-8-12/h1-2,5-7,9-10,12H,3-4,8H2,(H,24,26)(H,22,23,25)/t12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 402.09 |