CAS RN 2223677-60-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Des(N,N-Dimethylprop-2-enyl-1-Amine) Afatinib, TRC
CAS: 2223677-60-7 Molekylær formel: C19H16ClFN4O3 Molekylvægt (g/mol): 402.81 Synonym: Des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl Afatinib N6 Formyl IUPAC navn: (R)-N-(4-((3-chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)quinazolin-6-yl)formamide SMIL: FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(O[C@H]4COCC4)=C(NC([H])=O)C=C32