Få mere at vide
Des-(N-2-pyridyl-Beta-alanine Ethyl Ester) Dabigatran Etexilate 5-Ethyl Carboxylate (Dabigatran Impurity), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des-(N-2-pyridyl-beta-alanine Ethyl Ester) Dabigatran Etexilate 5-Ethyl Carboxylate (Dabigatran Impurity) |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 479.2533 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |