CAS RN 1408238-36-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Des-(N-2-pyridyl-Beta-alanine Ethyl Ester) Dabigatran Etexilate 5-Ethyl Carboxylate (Dabigatran Impurity), TRC
CAS: 1408238-36-7 Molekylær formel: C26H33N5O4 Molekylvægt (g/mol): 479.57 Synonym: 2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester SMIL: CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)OCC)cc1