Få mere at vide
Des(isopropylamino) Atenolol Diol, TRC
Artikelnummer. 30368249
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368249 100 mg
30362229 500 mg
30358203 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290145100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61698-76-8
Molekylær formel C11 H15 N O4
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Synonym Benzeneacetamide, 4-(2,3-dihydroxypropoxy)-, 4-(2,3-Dihydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide, Atenolol Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]acetamid
SMIL NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-[(2RS)-2,3-Dihydroxypropoxy]phenyl]acetamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
Formel vægt 225.1001
Procent renhed >95%