Få mere at vide
Des-4-fluorobenzyl Mosapride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | des-4-fluorobenzyl Mosapride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20ClN3O3/c1-2-20-13-6-12(16)11(15)5-10(13)14(19)18-8-9-7-17-3-4-21-9/h5-6,9,17H,2-4,7-8,16H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 313.1193 |