Få mere at vide
Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-10-4-6-11(13-3)7-5-10/h4-7H,8-9H2,1-3H3/i1D3,2D3 |