CAS RN 1330046-00-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Des(1-cyclohexanol) Venlafaxine-d6, TRC
CAS: 1330046-00-8 Molekylær formel: C11H11D6NO Molekylvægt (g/mol): 185.3 Synonym: 4-Methoxy-N,N-(dimethyl-d6)benzeneethanamine,p-Methoxy-N,N-(dimethyl-d6) phenethylamine,N,N-(Dimethyl-d6)-2-(p-anisyl)ethylamine,N,N-(Dimethyl-d6)-4-methoxyphenethylamine SMIL: COC1=CC=C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1