Få mere at vide
Deruxtecan, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098402
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. 16431369
Brand: Medchem Express HY13631E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a maleimide-GGFG peptide linker, used for synthesizing DS-8201 and U3-1402.
Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deruxtecan
CAS 1599440-13-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C52H56FN9O13
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 35 mg/mL (33.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(NCC(NCOCC(N[C@@H]3C4=C5C(C(N6C5)=CC([C@](O)(C(OC7)=O)CC)=C7C6=O)=NC8=CC(F)=C(C)C(CC3)=C48)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 1034.05
Formel vægt 1034.05
Procent renhed 95.05%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.