Få mere at vide
Deruxtecan, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
Beskrivelse
Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deruxtecan |
| CAS | 1599440-13-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C52H56FN9O13 |
| Mængde | 1 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 35 mg/mL (33.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(NCC(NCOCC(N[C@@H]3C4=C5C(C(N6C5)=CC([C@](O)(C(OC7)=O)CC)=C7C6=O)=NC8=CC(F)=C(C)C(CC3)=C48)=O)=O)=O)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1034.05 |
| Formel vægt | 1034.05 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.