Få mere at vide
Deruxtecan, MedChemExpress
Beskrivelse
Deruxtecan is an ADC drug-linker conjugate composed of a derivative of DX-8951 (DXd) and a
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deruxtecan |
| CAS | 1599440-13-7 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C52H56FN9O13 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 35 mg/mL (33.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=CC1=O)N1CCCCCC(NCC(NCC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(NCC(NCOCC(N[C@@H]3C4=C5C(C(N6C5)=CC([C@](O)(C(OC7)=O)CC)=C7C6=O)=NC8=CC(F)=C(C)C(CC3)=C48)=O)=O)=O)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 1034.05 |
| Formel vægt | 1034.05 |
| Vis mere |