Få mere at vide
Derazantinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Derazantinib (ARQ-087) is an orally bioavailable, ATP competitive tyrosine kinase inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Derazantinib |
| CAS | 1234356-69-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H29FN4O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | ARQ-087 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (53.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COCCNCCC1=CC(NC2=NC=C3C[C@@H](C4=CC=CC=C4F)C5=CC=CC=C5C3=N2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.57 |
| Vis mere |