missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deracoxib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487346
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487346 100 mg
16441876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17509

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Deracoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, is a non-narcotic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

Deracoxib, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, is a non-narcotic, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deracoxib
CAS 169590-41-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14F3N3O3S
Mængde 100 mg
Synonym SC 046 SC 46 SC 59046
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (125.83 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(N2N=C(C(F)F)C=C2C3=CC=C(OC)C(F)=C3)C=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 397.37
Formel vægt 397.37
Procent renhed 99.77%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.