Få mere at vide
Deoxycholsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410551
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410551 100 g 100g
11400551 25 g 25g
11420551 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410551 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20061.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Deoxycholsyre er blevet brugt i en modificeret procedure til at genvinde 40-80 % af et protein fra en 1μ g/ml opløsning. Det danner komplekser med fedtsyrer. Anvendes som et emulgeringsmiddel i fødevarer, en forløber i syntesen af kortison og et galdeblærestimulerende middel. Det er blevet brugt til at undersøge, hvordan fysiologiske koncentrationer af ursodeoxycholsyre (UDCA) vs. deoxycholsyre (DCA ) påvirker barrierefunktionen i musens tarmvæv. Deoxycholsyre er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere en pH-responsiv mekanisme af en deoxycholsyre og folat co-modificeret chitosanmicelle under kræftmiljø. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge dosisafhængig anti-inflammatorisk effekt af ursodeoxycholsyre i eksperimentel colitis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Deoxycholsyre er blevet brugt i en modificeret procedure til at genvinde 40-80 % af et protein fra en 1 μg/mL opløsning. Det danner komplekser med fedtsyrer. Anvendes som et emulgeringsmiddel i fødevarer, en forløber i syntesen af kortison og et galdeblærestimulerende middel. Det er blevet brugt til at undersøge, hvordan fysiologiske koncentrationer af ursodeoxycholsyre (UDCA) vs. deoxycholsyre (DCA ) påvirker barrierefunktionen i musens tarmvæv. Deoxycholsyre er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere en pH-responsiv mekanisme af en deoxycholsyre og folat co-modificeret chitosanmicelle under kræftmiljø. Det er også blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge dosisafhængig anti-inflammatorisk effekt af ursodeoxycholsyre i eksperimentel colitis.
Opløselighed
Den frie syre er opløselig ved 0,044 g/L i vand ved 20 °C. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-44-3
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
MDL nummer MFCD00003673
InChI nøgle KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxycholic acid
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Mængde 100 g
Beilstein 3219882
Merck Index 14,2899
Opløselighedsinformation The free acid is soluble at 0.044g/L in water at 20°C. Solubility in methanol is almost transparent.
Optisk rotation +54° (c=2 in Ethanol)
Formel vægt 392.58
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deoxycholic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Deoxycholic acid