Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Deoxycholsyre, 98,5%
Artikelnummer. 10796181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796181 100 g Glasflaske 100g
10616732 25 g Glasflaske 25g
10636904 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10796181 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 148141000
 Begrænset vare
På lager
Deoxycholsyre, CAS # 83-44-3, er et galdesyre- og blodserummetabolit. | CAS: 83-44-3 | C24H40O4 | 392,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Deoxycholsyre er et 5beta-cholan-24-oesyrederivat med hydroxysubstitutioner ved kulstof 3 og 12
•Deoxycholsyres ’rolle er at absorbere fedtstoffer ved at emulgere og solubilisere dem
Applikationer
•Deoxycholsyre kan bruges til laboratorieundersøgelser af submentalt fedt
•Deoxycholsyre er i stand til at forstyrre cellemembraner
•I laboratorieforskningsapplikationer kan deoxycholsyre bruges til at solubilisere proteiner eller som en sekundær standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-44-3
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.58
MDL nummer MFCD00003673
InChI nøgle KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
SMIL [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxycholic acid
Smeltepunkt 172 °C til 178 °C
Farve Pink til hvid
Antændelsesrest 0,2 % maksimalt.
Tab ved tørring 1 % maks. (140 °C, 4 timer) (under vakuum < 5 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 10, IV, 1608
Merck Index 15, 2901
Specifik rotation +53° til +57° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6, 7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre syre
Formel vægt 392.57
Procent renhed 98,0 til 102,0% (på tørret basis) (Syre)
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deoxycholic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.