Få mere at vide
Deoxybenzoin, 97%
Artikelnummer. 10407300 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10407300 25 g 25g
10306370 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10407300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111960250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-40-1
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00003081
InChI nøgle OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
IUPAC navn 1,2-diphenylethanon
SMIL O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxybenzoin
Navn note 98%
Smeltepunkt 52.0°C to 57.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 320.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2COC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 07, II, 368
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols and ketones
Formel vægt 196.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver