Få mere at vide
Deoxybenzoin, 97%
Artikelnummer. 11403244
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403244 25 g 25g
11413244 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10580.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Deoxybenzoin, bruges som et benzoinderivat og som fotoinitiator i vinylpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Deoxybenzoin, bruges som et benzoinderivat og som fotoinitiator i vinylpolymerisation.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis), methanol, alkoholer og ketoner.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 451-40-1
Molekylær formel C14H12O
Molekylvægt (g/mol) 196.25
MDL nummer MFCD00003081
InChI nøgle OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
IUPAC navn 1,2-diphenylethanon
SMIL O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deoxybenzoin
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 319°C to 321°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1072876
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),methanol,alcohols,and ketones.
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%