missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Demecarium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Demecarium Bromide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H52N4O4.2BrH/c1-33(31(37)39-29-21-17-19-27(25-29)35(3,4)5)23-15-13-11-9-10-12-14-16-24-34(2)32(38)40-30-22-18-20-28(26-30)36(6,7)8;;/h17-22,25-26H,9-16,23-24H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 714.2355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?