Få mere at vide
Deltasonamide 2 (TFA), MedChemExpress
Artikelnummer. 16475786
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16475786 100 mg -
16455048 10 mg 10mg
16421287 50 mg -
16407777 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475786 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY122641B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Deltasonamide 2 TFA is competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deltasonamide 2 (TFA)
CAS 2235358-74-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H40ClF3N6O6S2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (164.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(S(=O)(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C3CCCC3)=O)C=C1)(N([C@H]4CC[C@H](N)CC4)CC5=NC(NC)=NC=C5)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 761.27
Formel vægt 761.27
Procent renhed 99.65%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death