Få mere at vide
Deltasonamide 2, MedChemExpress
Beskrivelse
Deltasonamide 2 is a competitive, high affinity PDEδ inhibitor with a Kd of ∼385 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deltasonamide 2 |
| CAS | 2088485-34-9 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H39ClN6O4S2 |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(S(=O)(N(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C3CCCC3)=O)C=C1)(N([C@H]4CC[C@H](N)CC4)CC5=NC(NC)=NC=C5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 647.25 |
| Formel vægt | 647.25 |
| Grad | Research |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |