Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
Brand:  Fisherbrand™ HS27514C
125.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15390390
  • 214.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Tekniske data
Reagensrørstativ
Autoklaverbar
Rør (10 til 18 ml), Rør (25 mm)
40
2 etager
Ikke steril
1
120 mm
300 mm
92 mm
25 mm
4 x 10
Grøn
Glasfiberforstærket POM
Dråbeformede åbninger
Ja, når det er tomt
10 til 18 ml reagensglas
120 x 300 x 92 mm
4,7''
11,8 tommer
3,6 tommer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm > Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse; Farve: Grøn; Mål (L x B x H): 120 x 300 x 92 mm