Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8259010 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15370390
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 40 x 25 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (10 til 18 ml), Rør (25 mm)
Materiale Glasfiberforstærket polyethylen
Stillinger 40
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 2 etager
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 10 til 18 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Dimensioner (L x B x H) 120 x 300 x 92 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Længde (engelsk) 4,7''
Bredde (metrisk) 300 mm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Højde (metrisk) 92 mm
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Diameter (metrisk) åbning 25 mm