Få mere at vide
Deiodo Amiodarone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deiodo Amiodarone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30INO3/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 519.127 |