missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydropinaverium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30004917
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004917 250 mg
30006308 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB683795250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1235355-01-7
Molekylær formel C26 H39 Br N O4 . Br
Molekylvægt (g/mol) 589.4
Synonym (1R,5S)-4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium Bromide (1:1), Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (1:1)
IUPAC navn 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-[(1R,5S)-6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl]ethoxy]ethyl]morpholin-4-ium;bromide
SMIL [Br-].COc1cc(Br)c(C[N+]2(CCOCCC3=CC[C@@H]4C[C@H]3C4(C)C)CCOCC2)cc1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (1R,5S)-4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium Bromide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C26H39BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h5,15,17,21-22H,6-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t21-,22-;/m1./s1
Formel vægt 587.1246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.