CAS RN 1235355-01-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dehydropinaverium Bromide, TRC
CAS: 1235355-01-7 Molekylær formel: C26 H39 Br N O4 . Br Molekylvægt (g/mol): 589.4 Synonym: (1R,5S)-4-[(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]morpholinium Bromide (1:1),Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (1:1) IUPAC navn: 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-[(1R,5S)-6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]hept-3-enyl]ethoxy]ethyl]morpholin-4-ium;bromide SMIL: [Br-].COc1cc(Br)c(C[N+]2(CCOCCC3=CC[C@@H]4C[C@H]3C4(C)C)CCOCC2)cc1OC