missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Silodosin, TRC

Artikelnummer. 30377072
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377072 10 mg
30373447 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44645010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 175870-21-0
Molekylær formel C25H30F3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 493.52
Synonym 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide
IUPAC navn 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]indole-7-carboxamide
SMIL C[C@H](Cc1cc(C(=O)N)c2c(ccn2CCCO)c1)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Silodosin Dehydro
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H30F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-7,10,14-15,17,30,32H,4,8-9,11-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
Formel vægt 493.2188
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.