CAS RN 175870-21-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dehydro Silodosin, TRC
CAS: 175870-21-0 Molekylær formel: C25H30F3N3O4 Molekylvægt (g/mol): 493.52 Synonym: 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide IUPAC navn: 1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]indole-7-carboxamide SMIL: C[C@H](Cc1cc(C(=O)N)c2c(ccn2CCCO)c1)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F