missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dehydro Lercanidipine, TRC

Artikelnummer. 17913625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17913625 10 mg
17991905 100 mg
17923295 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17913625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22922010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 887769-34-8
Molekylær formel C36 H39 N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 609.71
Synonym 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[(3,3-diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl methyl ester (9CI), Dehydro Lercanidipine, Dehydrolercanidipine
IUPAC navn 3-O-[1-[3,3-diphenylpropyl(methyl)amino]-2-methylpropan-2-yl] 5-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)(C)CN(C)CCC(c2ccccc2)c3ccccc3)c1c4cccc(c4)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dehydro Lercanidipine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H39N3O6/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27/h7-19,22,30H,20-21,23H2,1-6H3
Formel vægt 609.2839
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.