Få mere at vide
Defluoro Flunarizine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Defluoro Flunarizine dihydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27FN2.2ClH/c27-25-15-13-24(14-16-25)26(23-11-5-2-6-12-23)29-20-18-28(19-21-29)17-7-10-22-8-3-1-4-9-22;;/h1-16,26H,17-21H2;2*1H |
| Formel vægt | 458.1692 |