missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Defluoro Flunarizine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30363986
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363986 50 mg
30364546 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22870050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27064-96-6
Molekylær formel C26 H27 F N2 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 459.43
Synonym Piperazine, 1-[(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-cinnamyl-4-(p-fluoro-α-phenylbenzyl)-, dihydrochloride (8CI), 1-[(RS)-(4-Fluorophenyl)phenylmethyl]-4-[(2EZ)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine dihydrochloride, (EZ)-Defluoro-flunarizine dihydrochloride
IUPAC navn 1-[(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazine;dihydrochloride
SMIL Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC=Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Defluoro Flunarizine dihydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H27FN2.2ClH/c27-25-15-13-24(14-16-25)26(23-11-5-2-6-12-23)29-20-18-28(19-21-29)17-7-10-22-8-3-1-4-9-22;;/h1-16,26H,17-21H2;2*1H
Formel vægt 458.1692
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.