Få mere at vide
Defluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Defluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H48N2O5/c1-27(2)36-35(38(44)41-30-21-15-10-16-22-30)34(28-17-11-8-12-18-28)37(29-19-13-9-14-20-29)42(36)24-23-31-25-32(46-40(6,7)45-31)26-33(43)47-39(3,4)5/h8-22,27,31-32H,23-26H2,1-7H3,(H,41,44)/t31-,32-/m1/s1 |