CAS RN 1105067-91-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Defluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
CAS: 1105067-91-1 Molekylær formel: C40H48N2O5 Molekylvægt (g/mol): 636.82 Synonym: (4R,6R)-2,2-Dimethyl-6-[2-[2-(1-methylethyl)-4,5-diphenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester IUPAC navn: tert-butyl 2-[(4R,6R)-6-[2-[2,3-diphenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate SMIL: CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccccc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5