Få mere at vide
Deflazacort, MedChemExpress
Beskrivelse
Deflazacort, a glucocorticoid, is an inactive prodrug and is converted rapidly to the active metabolite 21-desacetyldeflazacort. Deflazacort is used as an anti-inflammatory and immunosuppressant.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Deflazacort |
| CAS | 14484-47-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H31NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM) |
| SMIL | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])[C@@]4(C(COC(C)=O)=O)N=C(C)O5)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.52 |
| Formel vægt | 441.52 |
| Vis mere |