Få mere at vide
Gibco™ Defineret keratinocyt serumfrit medium (SFM)
Artikelnummer. 11510366 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510366 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11510366 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10744019
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Defineret keratinocyt serumfrit medium (SFM) består af defineret keratinocyt serum frit basalmedium, som med tilføjelse af defineret keratinocyt SFM væksttilskud eliminerer behovet for oksehypofyseekstrakt og tilbyder en defineret medieløsning til dyrkning af keratinoctier.
Defineret Keratinocyt SFM er et serumfrit defineret medium, der er optimeret til isolering og udvidelse af humane keratinocytter uden behov for tilskud af bovin hypofyseekstrakt (BPE) eller brug af fibroblast-feederlag.
BPE's vækstfremmende aktivitet er blevet erstattet af inkludering af vækstfremmende midler, som forbedrer den ensartede produktpræstation. Disse vækstfremmende midler opretholder også cellemorfologi, fysiologiske markører og vækst. Mediet er formuleret til at hæmme fibroblastproliferation og har en lav calciumkoncentration (<0,1 mM), hvilket muliggør isolering og dyrkning af højt berigede populationer af udifferentierede keratinocytter.
Bemærk: Denne formulering indeholder nogle komponenter fra menneskelig og animalsk oprindelse.
Bemærk: En defineret Keratinocyt-SFM Master File er indsendt til FDA. Tilladelse til at krydsreferere Masterfilen kan fås ved at kontakte Technical Services eller din lokale salgsrepræsentant. Defineret keratinocyt-SFM består af et basalt væskemedium og et frossent tilskud, som tilsættes ved brug. Det fuldt supplerede medium har en holdbarhed på 10 uger under normale brugsforhold. Produktets ydeevne bekræftes ved evaluering af humant primær keratinocytvækst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Keratinocytceller, epitelceller
Klassifikation Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Sæt
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring • 500 ml defineret keratinocyt-SFM basalmedium; opbevar i køleskab (2-8 °C) og beskyt mod lys
• 1 ml Defineret keratinocyt-SFM væksttilskud; opbevar i fryser (-5 °C til -20 °C) og beskyt mod lys
Komplet medium: Opbevar i køleskab (2-8 °C) og beskyt mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur