missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deferasirox Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30136627
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136627 250 mg
30138449 100 mg
30009943 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD228675250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1266741-05-2
Molekylær formel C22 H17 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 387.39
Synonym Benzoic acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, methyl ester, Deferasirox Methyl Ester, Methyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate
IUPAC navn methyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate
SMIL COC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deferasirox Methyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H17N3O4/c1-29-22(28)14-10-12-15(13-11-14)25-21(17-7-3-5-9-19(17)27)23-20(24-25)16-6-2-4-8-18(16)26/h2-13,26-27H,1H3
Formel vægt 387.1219
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.