CAS RN 1266741-05-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Deferasirox Methyl Ester, TRC
CAS: 1266741-05-2 Molekylær formel: C22 H17 N3 O4 Molekylvægt (g/mol): 387.39 Synonym: Benzoic acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, methyl ester,Deferasirox Methyl Ester,Methyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate IUPAC navn: methyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate SMIL: COC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O