Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QL
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
D52XW15WQDL5-EU
D52XW15WQDL5-M
D52XW15WQL5-EU
D52XW15WQL5-M
D52XW30WQDL5-M
D52XW30WQL5-EU
D52XW30WQL5-M
D52XW60WQDL5-EU
D52XW60WQDL5-M
D52XW60WQL5-EU
D52XW60WQL5-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
- Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
- Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
- Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
- Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
Batterilevetid | 20 timer med genopladeligt batteri |
Tilslutningstype | Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur |
Konstruktion | 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder |
Volumen | 30.00 kg, 60.00 kg |
Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
Læsbarhed | 2.000000 g, 5.000000 g |
Model- | D52XW60WQDL5-EU |
Beskyttelsesklasse | Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle |
Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C til +40 °C |
Vejetilstande | Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QL >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion