Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QX Artikelnummer.: 15958485
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QX
Artikelnummer. 15958485 Shop alle Ohaus produkter
D52XW60WQDX5-EU, 1 enhed
Model-:
D52XW150WQDX5-EU
D52XW150WQDX5-M
D52XW150WQX5-EU
D52XW150WQX5-M
D52XW60WQDX5-EU
D52XW60WQDX5-M
D52XW60WQX5-EU
D52XW60WQX5-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15958485
Brand: OHAUS™ 30444790
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30.00 kg, 60.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 2.000000 g, 5.000000 g
Model- D52XW60WQDX5-EU
Beskyttelsesklasse Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Brugerdefineret, Gram, Kilogram, Metriske Tons, Ounce, Pund, Pund:Ounce, Tonne
Dimensioner (L x B x H) 772 x 500 x 122 mm
Vægt (metrisk) 20.740 kg
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QX >