Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QL Artikelnummer.: 15958645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14880.00 DKK
    13914.69 DKK / 1 enhed
    Spare 965.31 DKK
    6% Slukket
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QL
Artikelnummer. 15958645 Shop alle Ohaus produkter
D52XW30WQL7-M, 1 enhed
Model-:
D52XW15WQDL7-EU
D52XW15WQDL7-M
D52XW15WQL7-EU
D52XW15WQL7-M
D52XW30WQDL7-EU
D52XW30WQDL7-M
D52XW30WQL7-EU
D52XW30WQL7-M
D52XW60WQDL7-M
D52XW60WQL7-EU
D52XW60WQL7-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 15958645
Brand: OHAUS™ 30471160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14880.00 DKK
    13914.69 DKK / 1 enhed
    Spare 965.31 DKK
    6% Slukket
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 10.000000 g
Model- D52XW30WQL7-M
Beskyttelsesklasse Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Metriske Tons
Dimensioner (L x B x H) 570 x 400 x 934 mm
Vægt (metrisk) 19.700 kg
Produkttitel
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 bænkvægt, modeller TD52XW QL >