Få mere at vide
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 lavprofil bænkvægt, modeller TD52XW QL
Artikelnummer. 15998635 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
D52XW15WQDL5-EU
D52XW15WQDL5-M
D52XW15WQL5-EU
D52XW15WQL5-M
D52XW30WQDL5-M
D52XW30WQL5-EU
D52XW30WQL5-M
D52XW60WQDL5-EU
D52XW60WQDL5-M
D52XW60WQL5-EU
D52XW60WQL5-M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15998635 D52XW30WQL5-M 1 enhed
15928485 D52XW15WQDL5-EU 1 enhed
15908615 D52XW15WQL5-EU 1 enhed
15908645 D52XW60WQL5-M 1 enhed
15918615 D52XW30WQL5-EU 1 enhed
15928615 D52XW60WQL5-EU 1 enhed
15948485 D52XW60WQDL5-EU 1 enhed
15948545 D52XW15WQDL5-M 1 enhed
15958545 D52XW30WQDL5-M 1 enhed
15968545 D52XW60WQDL5-M 1 enhed
15988635 D52XW15WQL5-M 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15998635 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30471154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14175.00 DKK
    10634.44 DKK / 1 enheder
    Spare 3540.56 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
OHAUS™ Defender™ 5000-seriens multifunktionelle bænkvægt er ideel til en lang række anvendelser. Bygget holdbart og udstyret med avancerede funktioner såsom maksimal konfigurerbar printoutput, GMP/GLP dataoutput, bibliotek/brugerstyring og flere tilslutningsmuligheder.
  • Brugervenlig model med et letanvendeligt tastatur, stort baggrundsbelyst display og almindelig tekst på skærmen, som guider dig gennem betjeningen.
  • Holdbar konstruktion med en rustfri stål platform, ramme, IP67 vejecelle og IP68 indikator.
  • Defender opfylder NTEP/Measurement Canada eller OIML/EC typegodkendelser (afhængigt af region).
  • Har almindelige industrielle tilstande og understøtter et bibliotek med 50.000 elementer med 1.000 brugerprofiler til nem datahåndtering.
  • Indeholder GMP/GLP med tid/dato for resultatsporbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 20 timer med genopladeligt batteri
Tilslutningstype Nem adgang til kommunikationsporte inklusive RS232 og Micro SD slot (medfølger), anden RS232/RS485/USD enhed, Ethernet og WiFi/Bluetooth, Diskret I/O og analog udgang (sælges separat som tilbehør); GLP/GMP dataoutput med realtidsur
Konstruktion 304-grade rustfrit stål platform og ramme, rustfrit stål IP68 indikator, IP67 vejecelle, skridsikre justerbare gummifødder
Volumen 30.00 kg
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 10.000000 g
Model- D52XW30WQL5-M
Beskyttelsesklasse Rustfri Seel IP68-indikator, IP67-belastningscelle
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C til +40 °C
Vejetilstande Gram, Kilogram, Metriske Tons
Dimensioner (L x B x H) 677 x 400 x 122 mm
Vægt (metrisk) 17.240 kg