Få mere at vide
Defactinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Defactinib (VS-6063
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Defactinib |
| CAS | 1073154-85-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21F3N8O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | VS-6063 PF-04554878 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC3=NC=CN=C3N(C)S(=O)(C)=O)=N2)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.49 |
| Vis mere |