Få mere at vide
Buerkle™ Deep-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B x H):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Farve:
Black
Red
White
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PVC
- Thick sides, shatterproof
- Largely resistant to acids and alkalis
- Liquid can be poured out easily from the tray edges
- Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
- Temperature resistant from -30 to +60°C
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 330 x 390 x 100 mm |
| Farve | White |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Materiale | PVC |
| Type | Photographic Tray |
| Bredde (metrisk) | 390 mm |
| Højde (engelsk) | 3.93 in. |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ Deep-Form Photographic Tray without Bottom Ribs >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion