Få mere at vide
Buerkle™ Spildtrug Laboratoriebakke
Artikelnummer. 10221771 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
3 l
5 l
15 l
30 l
60 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10221771 5 l Hver
10130501 1 l Hver
10028320 3 l Hver
10129880 15 l Hver
10404121 30 l Hver
10363511 60 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10221771 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 42012430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til miljøfarlige aggressive stoffer, til laboratoriearbejde, som ætsebakke, instrumentholder, medicinbakke, til fotografisk fremkaldelse, som prøvepræsentationsbakke eller udstillingsbakke til fødevarer. Buerkle™ Spildtrug-laboratoriebakker er praktiske bakker til alle formål, der kan indlejres, når de er tomme, og som er holdbare, brudsikre og modstår bøjning.
Disse laboratoriebakker er praktiske bakker til alle formål, der kan indlejres, når de er tomme, og de er holdbare, brudsikre og modstår bøjning. Også velegnet som spildtrug til miljøfarlige aggressive stoffer, til laboratoriearbejde, som ætsebakke, som instrumentholder, medicinbakke, til fotografisk fremkaldelse, som prøvepræsentationsbakke eller udstillingsbakke til fødevarer.
  • Polypropylen, hvid
  • Fremstillet ved hjælp af sprøjtestøbning, ikke ved dybtrækning
  • Bakker kan indlejres
  • Bakken er ikke egnet til temperaturkontrollerede skabe eller opvaskemaskiner
  • Temperaturbestandig op til+ 60 °C (kortvarigt op til+ 80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Dimensioner (L x B) 250 x 310 mm (bund)
Dimensioner (L x B x H) 310 x 370 x 75 mm
Farve Hvid
Højde (metrisk) 75 mm (ydre fælg)
Længde (metrisk) 240 mm (indvendig bund), 250 mm (ydre bund), 310 mm (ydre kant)
Materiale Polypropylen
Type Laboratoriebakkesæt
Bredde (metrisk) 300 mm (indvendig bund), 310 mm (ydre bund), 370 mm (ydre kant)
Form Rektangulær
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres