Få mere at vide
Decyl Octyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, octyldecyl ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 418.308 |