Få mere at vide
Decylaldehyd, 95%
Artikelnummer. 15169193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15169193 500 mL Glasflaske 500ml
10051820 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15169193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154975000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-31-2
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00007031
InChI nøgle KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC navn dekanal
SMIL CCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decyl aldehyde
Navn note 95%
Smeltepunkt 7,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 207,0 °C til 209,0 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CHO
Brydningsindeks 1,4270 til 1,4300
Mængde 500 mL
Beilstein 01,711
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i 80% alkohol, uopløselig i glycerol.
Formel vægt 156.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decyl aldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.