Få mere at vide
Dechloro Haloperidol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechloro Haloperidol (Haloperidol Impurity B) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24FNO2/c22-19-10-8-17(9-11-19)20(24)7-4-14-23-15-12-21(25,13-16-23)18-5-2-1-3-6-18/h1-3,5-6,8-11,25H,4,7,12-16H2 |
| Formel vægt | 341.1791 |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?