missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Decanoyl-L-carnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30132820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132820 2.5 g
30008177 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2125802.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 369651-88-7
Molekylær formel C17H34ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 351.91
Synonym (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride
IUPAC navn (3R)-3-decanoyloxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate;hydrochloride
SMIL CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@]3(C)[C@@H]4[C@@H](CC[C@H]3C1)[C@H]5[C@@](CC4)(C)[C@@H](O)[C@@H](N6CCCCC6)C5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Decanoyl-L-carnitine Chloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.