CAS RN 369651-88-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Decanoyl-L-carnitine Chloride, TRC
CAS: 369651-88-7 Molekylær formel: C17H34ClNO4 Molekylvægt (g/mol): 351.91 Synonym: (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride IUPAC navn: (3R)-3-decanoyloxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate;hydrochloride SMIL: CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](N2CCCCC2)C[C@]3(C)[C@@H]4[C@@H](CC[C@H]3C1)[C@H]5[C@@](CC4)(C)[C@@H](O)[C@@H](N6CCCCC6)C5