Få mere at vide
Decanoyl-10,10,10,d3-L-carnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Decanoyl-10,10,10,d3-L-carnitine Chloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H33NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4;/h15H,5-14H2,1-4H3;1H/t15-;/m1./s1/i1D3; |
| Formel vægt | 354.23 |