CAS RN 1297271-50-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Decanoyl-10,10,10,d3-L-carnitine Chloride, TRC
CAS: 1297271-50-1 Molekylær formel: C17H31D3ClNO4 Molekylvægt (g/mol): 354.93 Synonym: (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium Chloride-d3 IUPAC navn: (R)-3-carboxy-2-((decanoyl-10,10,10-d3)oxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride SMIL: O=C(O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C)CCCCCCCCC([2H])([2H])[2H].[Cl-]